Merck
768901
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
≥96.0% (GC)
別名:
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxadecylamine, 8-Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylene glycol monoamine, Triglycolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥18,500
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥18,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15NO3
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1739188
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
liquid
密度
1.0773 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES記法
NCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H15NO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-7H2
InChI Key
ASDQMECUMYIVBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
768901-VAR:
768901-BULK:
768901-250MG:
768901-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)