Merck
901149
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥51,200
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥51,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15NO2
CAS番号:
分子量:
133.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.4292
密度
0.92 g/mL
SMILES記法
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
InChI Key
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F
引火点(℃)
73.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
901149-BULK:
901149-5G:
901149-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)