Merck
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥37,400
¥37,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥37,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15N3O3
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥37,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.4472
密度
1.08 g/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
InChI Key
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)