Merck
901154
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine
別名:
3,6,9-Trioxaundecylamine, N-[2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥53,400
¥53,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥53,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO3
CAS番号:
分子量:
177.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
¥53,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
密度
0.974
SMILES記法
NCCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H19NO3/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h2-9H2,1H3
InChI Key
WWJVRDMJNJTOBL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-(2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl)-4-nitroisoindoline-1,3-dione, a key intermediate used to prepare excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT)-based fluorescent probe for the detection of palladium.[1]
  • Acetamidine derivatives by condensation reaction with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A water soluble ESIPT-based fluorescent chemodosimeter for the ratiometric detection of palladium ions in aqueous solution and its application in live-cell imaging
Huang J, et al.
New. J. Chem., 42(19), 15587-15592 (2018)
Jitendra R Harjani et al.
The Journal of organic chemistry, 76(6), 1683-1691 (2011-02-15)
The condensation of primary amine with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal yields a mixture of acetamidine and imidate ester. The product distribution in this reaction depends on the temperature, solvent, and structure of the primary amine. It is possible to suppress the