安全性情報
901091
Sigma-Aldrich
Zinc oxide ink for inkjet printing
greener alternative
別名:
Helios′Ink H-SZ01034 semiconductive ink, Zinc oxide dispersion, Zinc oxide suspension, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥28,900
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥28,900
About This Item
化学式:
ZnO
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
品質水準
フォーム
liquid (dispersion)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
slightly yellow to clear
表面張力
29 mN/m±5 mN/m
粘度
10.5 mPa.s±3.0 mPa.s(20 °C)
キャパシティ
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
Helios′Ink H-SZ01034, semi conductive ink developed for the printed electronics is particularly well suited for OPV and PV. Helios′Ink H-SZ01034, semi conductive ink shows great performance on Drop on Demand (DOD) inkjet printers, blade coating, and spin coating and is compatible with various flexible substrates (polyimide, PET, PET/ITO, etc.) but also Glass/ITO.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
特徴および利点
Product benefits:
  • Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
  • Good optical performances (visible light transmission >90%).
  • Non CMR ink.
  • Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
  • Compatible with most flexible substrates.
  • Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
  • Thin layers are obtained (20 nm) with low roughness (RMS = 3±1 nm).
調製ノート
Typical processing guideline:
  • Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe to avoid any nozzles clogging.
  • Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
  • Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
法的情報
Product of Genes′Ink.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901091-VAR:
901091-25ML:4548173370477
901091-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.