Merck
901974
Sigma-Aldrich
SunTronic® UV curing jettable insulator for low-K dielectric applications
greener alternative
別名:
Inkjet UV insulator, SunTronic® U6415 JET9525 clear dielectric, UV curing insulator coating, dielectric ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Cure dose required (un-doped mercury): 100-300 mJ/cm2
Jetting temperature: 50°C
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面張力
32-37 mN/m
粘度
11-13 cP (at jetting temperature)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
SunTronic jettable insulator is a UV-curing, inkjet printable insulator coating,suitable for low-K dielectric applications, printed electronics and related applications.
The insulator can be jetted through various piezo DOD inkjet printheads, although full printhead compatibility will need to be verified in each case. The product can be cured using an un-doped medium pressure mercury source. If over printing the dielectric with a SunTronic jettable silver ink then a cure dose of 300 mJ/cm2 is recommended.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
法的情報
SunTronic is a registered trademark of Sun Chemical, Inc.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Upper respiratory tract, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F
引火点(℃)
96 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901974-BULK:
901974-250ML:
901974-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。