安全性情報
901083
Sigma-Aldrich
インクジェット印刷用銀ナノ粒子インク
別名:
Smart Jet C47NJET01030導電性インク, 導電性インク, 銀インク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
UNSPSCコード:
12141740
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
dark brown to blue
表面張力
29 mN/m±3 mN/m
粘度
13 mPa.s±3 mPa.s(20 °C)
キャパシティ
20±1 % loading (Nanoparticles loading)
保管温度
2-8°C
詳細
Smart′Ink S-CS01130導電性インクは、印刷された電子回路のために開発されたものであり、特に高い導電性と高い解像度を必要とするアプリケーションに適しています。このインクは銀をベースとしており、フレキシブル基板上の導電性トレースをデザインするために完全に適合しています。この毒性のないナノ銀インクは、アンテナ、センサー、OPVおよびOLEDグリッド、電極、タッチスクリーン斜面母線などの用途にフレキシブル基板上の高解像度導電性パターンをデザインするために適しています。
Smart′;Ink S-CS01130導電性インクは吐出性能が改善されており、FUJIFILM Dimatixのドロップ・オン・デマンド(DOD)方式のインクジェットプリンターやMicrodropおよびMicrofabのデジタルマイクロ吐出インクジェットプリンターなどさまざまなツールでの使用が成功しています。
特徴および利点
製品の特徴:
  • きわめて高い導電性
  • フレキシブル基板上の印刷に適した低い硬化温度。
  • CMRインクが不要
  • 光、IR、低真空オーブン、および熱などさまざまな硬化プロセスに対応。
  • 曲げても導電性が変化しない
  • さまざまなフレキシブル基板(PET、EN、Kapton)上に良好な接着(5B-ASTM D3359)。推奨される表面処理:温度安定化、アルゴンプラズマ。
調製ノート
  • 適格な印字ヘッド:RICOH (MH5420), XAAR (1003 GS6, 128), KONIKA MINOLTA (KM512SHx, KM1024iMHE, KM1024LHB), FUJIFILM (Dimatrix DMPシリーズカートリッジ)
  • 保管/安定性:6ヵ月(冷蔵庫)
  • 焼結条件:
トンネル炉:20mW.cmでは120℃/5分、6mW.cmでは150℃/5分、3.8mW.cmでは180℃/5分、2.8mW.cmでは200℃/5分
NIR:4-10mW.cmでは数秒
光硬化:<3-10mW.cmでは100 ms
一般的な処理ガイドライン
  • Smart′Ink S-CS01130導電性インクは、凝集物がある場合にはそれを取り除くために室温まで温め(約10分)、超音波槽に5分間置きます。
  • ノズルの詰まりを回避するための0.45 μm PTFEフィルターシリンジでろ過。
法的情報
Genes′Ink社製
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F
引火点(℃)
40 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901083-25ML:4548173354460
901083-BULK:
901083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1