Merck
793663
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
forinkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjetprintable
別名:
インクジェット用インク, 導電性インク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
製品名
グラフェン インク, for inkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjet printable
品質水準
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
抵抗性
0.003-0.008 Ω-cm (thermally annealed 250°C for 30 minutes, film thickness >100 nm)
粒径
≤3 μm
表面張力
30 dyn/cm
粘度
8-15 mPa.s(30 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
密度
0.9375 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インクジェット印刷可能なグラフェン分散液は、センサー、導体、スーパーキャパシタなどの様々なアプリケーションにおける有機および印刷エレクトロニクスの有望な候補です。グラフェン系機能的デバイスおよびフィルムは、インクジェット印刷プロセス、ノズルからの液体排出の制御により設計されます。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。グラフェンインクは、導電性が高く、低コストで、非常にフレキシブルです。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
インクジェット印刷用に設計。
硬化条件:250~350℃、20~30分
このインクは、ポリイミド及び二酸化ケイ素基質上で試験されました。
法的情報
ノースウェスタン大学マークハーサムグループとの研究材料提供契約に基づき販売。 
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793663-VAR:
793663-BULK:
793663-5ML:4548173340975
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-Performance Solid-State Supercapacitors and Microsupercapacitors Derived from Printable Graphene Inks
Lei Li, Ethan B. Secor, Kan-Sheng Chen, Jian Zhu, Xiaolong Liu, Theodore Z. Gao
Advanced Energy Materials, 6, N/A-N/A (2016)
Rapid and Versatile Photonic Annealing of Graphene Inks for Flexible Printed Electronics
Ethan B. Secor , Bok Y. Ahn , Theodore Z. Gao , Jennifer A. Lewis , and Mark C. Hersam
Advanced Materials, 27, 6683-6688 (2015)
Inkjet Printing of High Conductivity, Flexible Graphene Patterns.
Ethan B. Secor, Pradyumna L. Prabhumirashi, Kanan Puntambekar, et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 4(8), 1347-1351 (2013)
Efficient inkjet printing of graphene.
Li J
Advanced Materials, 25(29), 3985-3992 (2013)
資料
各種印刷法に対応した溶液処理可能なグラフェン導電性インク製品についてご紹介します。グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなどの製品を多数販売しております。
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
金属酸化物ナノ結晶で修飾したグラフェンや貴金属(Pt)およびPt系合金で修飾したグラフェンの製造、構造、および性能について紹介します。
すべて表示