Merck
900695
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
forinkjet printing, photonically annealable
別名:
導電性インク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
product name
グラフェン インク, for inkjet printing, photonically annealable
品質水準
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.2-3.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
抵抗性
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm
粒径
≤3 μm
表面張力
28-36 dyn/cm
粘度
7-14 mPa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
bp
213-218 °C (Terpineol)
密度
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Graphene inks are highly conductive, low cost and super flexible. Click here for more information.
アプリケーション
Formulated with ethyl cellulose in cyclohexanone, terpineol, and diethylene glycol methyl ether for inkjet printing.
Curing condition: Photonic annealing, >4 J/cm2 incident (Xe flash lamp) (substrate dependent - most effective for low thermal conductivity/thermal mass substrates i.e., glass, polyimide, PEN, PET) or thermal annealing at 275-350 °C for 20-30 min.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900695-BULK:
900695-5ML:4548173361819
900695-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-Performance Solid-State Supercapacitors and Microsupercapacitors Derived from Printable Graphene Inks.
Li L, et al.
Advanced Energy Materials, 6(20) (2016)
Ethan B Secor et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(42), 6683-6688 (2015-10-01)
Intense pulsed light (IPL) annealing of graphene inks is demonstrated for rapid post-processing of inkjet-printed patterns on various substrates. A conductivity of ≈25,000 S m(-1) is achieved following a single printing pass using a concentrated ink containing 20 mg mL(-1)
資料
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。