安全性情報
901051
Sigma-Aldrich
Carbon nanotubeforest vertically alignedon Si substrate
DxL10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
別名:
CNT array, MWCNT array
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥103,000
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥103,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Carbon nanotube array, multi-walled, vertically aligned on Si substrate, H 0.5 mm
詳細
Areal density: 1-5x109 cm-2
Form: 20 mm x 20 mm Si substrate
品質水準
アッセイ
98% (carbon as CNT)
H
0.5 mm
直径× L
10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) are vertically aligned on a Si substrate. MWCNT is as long as millimetre scale. Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of this CNT is ~3, showing high crystal quality. The high crystallinity is supported by transmission electron microscopy.
調製ノート
Chemical Vapor Deposition (CVD) method.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901051-1EA-PW:
901051-VAR:
901051-1EA:
901051-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.