Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
901046
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube forestvertically aligned on Si substrate
Drawable, DxL 10-40 nm× 1.0 mm ± 0.5 mm
別名:
CNT array, MWCNT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥215,000
¥215,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥215,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥215,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Carbon nanotube array, multi-walled, drawable, vertically aligned on Si substrate
詳細
Form: 10 mmx20 mm Si substrate
品質水準
アッセイ
98% (carbon as CNT)
直径× L
10-40 nm × 1.0 mm ± 0.5 mm
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) are vertically aligned on a Si substrate with a high density. Since all the MWCNTs are bundled by van der Walls force, CNT web is drawn easily by pinching an edge of the array out from the substrate. The web is very light weight and robust, and sometimes semi-transparent.
Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of our CNT is ~3, showing high crystal quality.
調製ノート
Chemical Vapor Deposition (CVD) method.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901046-1EA-PW:
901046-VAR:
901046-1EA:
901046-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
CNTアレイ:CVDにより成長した垂直配向ナノチューブ。イノベーションのために純粋な配向シートに引き出される。
CNT arrays: Vertically aligned nanotubes grown via CVD; drawn into pure, aligned sheets for innovations.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。
すべて表示