安全性情報
805033
Sigma-Aldrich
単層カーボンナノチューブ
carbon ≥80 %, diam. 1.2-2.0 nm, avg. no. of layers, 1
別名:
CNT, SWCNT, SWNT, Tuball, 単層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥81,600
¥81,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥81,600
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥81,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
特徴
avg. no. of layers 1
組成
carbon, ≥80%
L
>5 μm , AFM
直径
1.2-2.0 nm
表面積
520 m2/g
平均直径
1.8 nm
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
添加物として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
805033-25G:
805033-VAR:
805033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
炭素繊維強化複合材料を用いた3Dプリンティングについてご紹介します。積層造形法の一種である3Dプリンティングは、低コストかつ高い柔軟性を有する製造を小規模から中規模で実現できる可能性があるため、産学界の双方で急速に関心が高まっています。
BNナノチューブはCNTに非常によく似たナノチューブであり、CNTの炭素原子が窒素原子とホウ素原子で交互に置換された材料です。
すべて表示