Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
900788
Sigma-Aldrich
カーボンナノチューブ、数層
carbon ≥95 %, D × L 2.5-3 nm × 2-6 μm
別名:
FWCNT, FWNT, Signis® FW100, 数層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,300
1 G
¥54,700
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,300
1 G
¥54,700
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Deposition temp: 550 ± 50 °C
G/D ratio: ≥10 (Raman)
Median number of walles: 2 to 3 (TEM)
品質水準
アッセイ
≥94% (carbon as CNT by TGA)
フォーム
powder
組成
Carbon, ≥95% TGA
carbon, ≥95%
シート抵抗
≤350 Ω/sq, at 0.15 g/m2 (Buckypaper)
D× L
2.5-3 nm × 2-6 μm
表面積
≥700 m2/g , BET
不純物
≤5 wt. % moisture content (TGA)
かさ密度
0.05 g/cm3 (ASTM D7481)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグニス®FW100は、高い導電率と大きな表面積を備えた材料に対する需要の高まりに対応し、主に二重壁と三重壁のカーボンナノチューブを含むように設計されています。数層カーボンナノチューブの用途には、高度なバッテリー電極添加剤、スーパー/ウルトラキャパシター材料などがあります。
アプリケーション
  • バッテリー材料。
  • リチウム硫黄電池の正極材料の補充。
特徴および利点
  • 強化された分子構造。
  • 電子輸送の改善。
調製ノート
CoMoCAT合成プロセス
法的情報
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900788-250MG:
900788-BULK:
900788-VAR:
900788-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.