安全性情報
928054
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
別名:
MWCNTs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Multiwalled carbon nanotubes, functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
品質水準
アッセイ
≥99.9 wt. % MWCNT basis
組成
COOH Content, 1.20 wt. %
L
10-30 μm
直径
10-20 nm , outer
表面積
≥233 m2/g
不純物
<0.1 wt. % Ash
導電率
(Electrical Conductivity: >= 10-2S/cm)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Our high-purity functionalized multiwalled carbon nanotubes can be used for nanocomposites to increase electrical conductivity or mechanical properties given its high conductivity and aspect ratio. Its functionalization allows stable formulations during your nanocomposite preparation. For instance, this product has shown stability within a gelatin based bioink: not observed any change in impedance over 6 months of real time and 3 years of accelerated time.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
928054-1G:
928054-BULK:
928054-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the electrical conductivity of 928054 carbon nanotube, multi-walled?
    1 回答
    1. The electrical conductivity of this product is >= 10^-2 S/cm.