安全性情報
901047
Sigma-Aldrich
Molybdenum trioxide/PEDOT:PSS ink
viscosity 3 cP 
別名:
Avantama P-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, MoO3/PEDOT:PSS dispersion, MoO3/PEDOT:PSS ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
詳細
Solid content: 0.8 wt% crystalline MoO3/PEDOT:PSS
フォーム
dispersion
dark blue
粒径
10-30 nm
粘度
(25 °C) (6500s-1 shear rate)
3 cP
アプリケーション
This ink is for charge selective layers in printed electronics. This ink is for spin-coating, doctor blading, or slot-die.
注意
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake well.
  • Drying of deposited films at >100 °C.
法的情報
Product of Avantama Ltd.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
63.5 °F - closed cup
引火点(℃)
17.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901047-10ML:4548173349428
901047-BULK:
901047-VAR:
901047-50ML:4548173349435
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.