Merck
792071
Sigma-Aldrich
Spiro-MeOTAD
greener alternative
99% (HPLC)
別名:
N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-octakis(4-methoxyphenyl)-9,9′-spirobi[9H-fluorene]-2,2′,7,7′-tetramine, Spiro-OMeTAD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C81H68N4O8
CAS番号:
分子量:
1225.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99% (HPLC)
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
243-248 °C
λmax
306 nm in dichloromethane
385 nm in dichloromethane
蛍光検出
λem 429 nm in dichloromethane
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)OC)C(C=C3)=CC4=C3C(C=CC(N(C5=CC=C(C=C5)OC)C6=CC=C(C=C6)OC)=C7)=C7C84C9=C(C=CC(N(C%10=CC=C(C=C%10)OC)C%11=CC=C(C=C%11)OC)=C9)C%12=C8C=C(N(C%13=CC=C(C=C%13)OC)C%14=CC=C(C=C%14)OC)C=C%12
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
InChI Key
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
詳細
「グリーンケミストリーの12原則」に準拠した、より環境に優しい製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。spiro-MeOTADは、高性能ペロブスカイト太陽電池のホール輸送材料(HTM)として使用され、エネルギー効率の向上が期待されます。こちらの文献(Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 14522)にて、詳細をご覧ください。
アプリケーション
白色有機ELの高移動度材料としても使用され、ホールの注入・輸送効率が向上します。ナノ多孔質TiO2膜における優れた細孔充填性のために、色素増感太陽電池の液体電解質の代替として使用され、最も優れた固体ホール輸送材料です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792071-BULK:
792071-5G:
792071-VAR:
792071-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lining He et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(3), 1704-1708 (2012-03-07)
High-efficiency hybrid solar cells are fabricated using a simple approach of spin coating a transparent hole transporting organic small molecule, 2,2',7,7'-Tetrakis-(N,N-di-4-methoxyphenylamino)-9,9'-spirobifluorene (Spiro-OMeTAD) on silicon nanowires (SiNWs) arrays prepared by electroless chemical etching. The characteristics of the hybrid cells are investigated
Chemical compatibility between a hole conductor and organic dye enhances the photovoltaic performance of solid-state dye-sensitized solar cells
Young Soo Kwon,
Journal of Materials Chemistry, 22(17), 8641-8648 (2012)
Jun Jiang et al.
ChemSusChem, 13(2), 412-418 (2019-11-05)
Perovskite solar cells are sensitive to subtle changes in atmospheric conditions, resulting in problems such as the collapse of the perovskite structure and sharp drops in efficiency. Internal defects are also a big obstacle for high-quality polycrystalline perovskites. At present
Jingqi Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 1362-1362 (2019-02-06)
Previously, textile dye sensitised solar cells (DSSCs) woven using photovoltaic (PV) yarns have been demonstrated but there are challenges in their implementation arising from the mechanical forces in the weaving process, evaporation of the liquid electrolyte and partially shaded cells
資料
Solar panel demand surges for sustainable energy, with power output rising from 5.0 to 90 GWh/d from 2010 to 2016.
ペロブスカイト化合物を用いた初期の太陽電池開発についてご紹介します。
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。
すべて表示