900804
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
別名:
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bistriflamide
サイズを選択してください
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
組成
H2O, <500 ppm
不純物
≤500 ppm H2O
bp
430 °C (decomp(lit.))
mp
-76 °C (lit.)
密度
1.4059 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[N-][S](=O)(=O)C(F)(F)F.[n+]1(c([n](cc1)C)C)CCCC
InChI
1S/C9H17N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
UCCKRVYTJPMHRO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900804-VAR:
900804-BULK:
900804-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
固体Li電池:固体電解質、イオン伝導、構造、電気化学過程のレビュー
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
イオン液体電解質は二次電池の進歩のために探求され、将来のIL開発が議論される。