Merck
900797
Sigma-Aldrich
1,4-Di-tert-butyl-2,5-bis (2-methoxyethoxy)benzene
99.5%, anhydrous
別名:
DBBB, Redox Shuttle ANL-RS2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O4
CAS番号:
分子量:
338.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
anhydrous
battery grade
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
bp
70 °C
アプリケーション
battery manufacturing
アプリケーション
In lithium ion batteries (LIBs) the redox shuttles are employed to prevent overcharging which could lead to thermal runaway and catastrophic failure.[1] The use of redox shuttles increases the safety and stability of LIBs. 1,4-Di-tert-butyl-2,5-bis (2-methoxyethoxy)benzene is an important redox shuttle used for overcharge protection in batteries.[1][2][3]
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barbarich TJ and Patterson ML
ECS Transactions, 45, 49-49 (2013)
An All-Organic Non-aqueous Lithium-Ion Redox Flow Battery.
Brushett FR, et al.
Advanced Energy Materials, 2, 1390-1396 (2012)
Zhang L, et al.
ECS Transactions, 45, 57-57 (2013)
資料
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
エネルギー貯蔵システムにおけるニッケルリッチ層状酸化物正極材料の課題と製造プロセスについて説明しています。
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
イオン液体電解質は二次電池の進歩のために探求され、将来のIL開発が議論される。