Merck
234907
Sigma-Aldrich
メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
別名:
メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
157.21
Beilstein:
1757048
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
5.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
182-192 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI Key
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-(ジメチルアミノ)エチルメタクリレート(DMAEMA)は、幅広い用途を有するポリマーの製造においてモノマーとして使用されるメタクリル酸誘導体です。DMAEMAの最も一般的な用途は、高度に帯電し、凝集剤、凝固剤、分散剤、安定剤などの用途のあるカチオン性ポリマーの製造です。また、DMAEMAベースのポリマーは、優れた生体適合性と生分解性の特性を持つため、薬物送達システム、組織工学、および遺伝子治療で使用されています。DMAEMAは、接着力、硬度、耐水性などの特性を向上させるために、コーティング、接着剤、繊維の改質剤としても使用できます。
アプリケーション
2-(ジメチルアミノ)エチルメタクリレート(DMAEMA)は、ポリ(DMAEMA)および両親媒性ブロックコポリマーの合成における出発原料として使用できます。ポリ(DMAEMA)は、以下の用途で広く使用されている熱およびpH感受性の生体適合性ポリマーです。
  • 四級化したポリ(DMAEMA)を使用した、高効率の抗菌磁性粒子の調製。表面開始ATRPによって生成する高密度の第四級アンモニウム基が、高い抗菌活性をもたらします。
  • ポリ(DMAEMA)ブラシ層に固定化したAgナノ粒子は、表面増強ラマン分光法(SERS)による有機分子検出のセンサープラットフォームとして使用できます。
  • また、安定したポリマーベースの遺伝子送達システムの調製にも使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234907-100ML:4548173289465
234907-VAR:
234907-5ML:4548173289915
234907-18L:4548173289908
234907-BULK:
234907-1L:4548173289472
文書ライブラリにアクセスする
Anu M Alhoranta et al.
Biomacromolecules, 12(9), 3213-3222 (2011-07-19)
A series of amphiphilic star and linear block copolymers were synthesized using ATRP. The core consisted of either polystyrene (PS) or poly(n-butyl acrylate) (PBuA), having different glass-transition (T(g)) values. These polymers were used as macroinitiators in the polymerization of the
Joseph M Antonucci et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 28(2), 219-228 (2011-11-01)
The widespread incidence of recurrent caries highlights the need for improved dental restorative materials. The objective of this study was to synthesize low viscosity ionic dimethacrylate monomers (IDMAs) that contain quaternary ammoniums groups (antimicrobial functionalities) and are compatible with existing
Ying Wang et al.
Biomacromolecules, 13(8), 2585-2593 (2012-07-05)
Photo- and pH-responsive amphiphilic hyperbranched star copolymers, poly(6-O-methacryloyl-1,2;3,4-di-O-isopropylidene-d-galactopyranose)[poly(2-(N,N-dimethylaminoethyl) methacrylate)-co-poly(1'-(2-methacryloxyethyl)-3',3'-dimethyl-6-nitro-spiro(2H-1-benzo-pyran-2,2'-indoline))](n)s [HPMAlpGP(PDMAEMA-co-PSPMA)(n)], were synthesized by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization of the DMAEMA and the SPMA using hyperbranched PMAlpGP as a macro RAFT agent. In aqueous solution, the copolymers self-assembled to
Synthesis of well-defined amphiphilic block copolymers with 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate by controlled radical polymerization
Zhang Y and Matyjaszewski K
Macromolecules, 32(6), 1763-1766 (1999)
Saadyah E Averick et al.
Biomacromolecules, 13(11), 3445-3449 (2012-09-13)
Cationic nanogels with site-selected functionality were designed for the delivery of nucleic acid payloads targeting numerous therapeutic applications. Functional cationic nanogels containing quaternized 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate and a cross-linker with reducible disulfide moieties (qNG) were prepared by activators generated by electron
資料
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。
関連コンテンツ
精巧な機能を持つ薬物送達システムを構築するのに非常に有用なポリマーキャリアをRAFT重合法にて調製した事例をご紹介します。