Merck
246840
Sigma-Aldrich
トリメチロールプロパントリメタクリラート
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, technical grade
別名:
PTMA, アクリエステルTMP, ブレンマーPTT, TMPTMA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,490
500 G
¥6,110
¥4,490
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,490
500 G
¥6,110
About This Item
化学式:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
CAS番号:
分子量:
338.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥4,490
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
含みます
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
InChI Key
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trimethylolpropane trimethacrylate(TMPTMA)は、メタクリレートとして知られるモノマー群に属しています。歯科産業で広く使用されているさまざまなTMPTMAベースのポリマーの合成に使用されています。その優れた機械的性質と生体適合性により、しばしば歯科複合材料や樹脂材料に組み込まれます。これらのポリマーは耐久性・耐摩耗性があるため、歯科充填剤、クラウン、その他の歯科材料に適しています。TMPTMAベースのポリマーは、コーティング材や接着剤、UV硬化材料、光学材料、マイクロエレクトロニクスなど、さまざまな用途にも使用されています。さらに、TMPTMAは架橋剤としても使用され、優れた硬度を有するため、接着剤用途に適した選択肢となっています。
アプリケーション
Trimethylolpropane trimethacrylateは、以下を合成する際の架橋剤として使用できます。
  • 歯科産業で使用されるPoly(hydroxyethyl methacrylate)(pHEMA)ナノ複合材料。[1]
  • ブリードアウト比を低減したシリコンゴム。[2]
  • リビング/制御されたフリーラジカル重合による有機モノリシックカラム。このカラムは、キャピラリー液体クロマトグラフィーの固定相として使用できます。[3]
  • 微細に制御された多孔質特性を有するマクロ多孔質poly (glycidyl methacrylate-co-trimethylolpropane trimethacrylate)材料。
歯科複合材料や樹脂の製造においても重要な成分として用いられています。TMPTMAは他の歯科材料と強固で耐久性のある結合を形成する能力が評価されており、充填剤、クラウン、ブリッジなどの歯科修復物の製造における重要な成分となっています。その高い反応性と他のモノマーとの適合性により、歯科材料の万能成分となっており、その機械的強度、耐久性、美的特性に寄与しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
246840-500G:
246840-10KG:
246840-5G:
246840-25KG:
246840-BULK:
246840-VAR:
246840-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
={?Molded? Macroporous Poly(glycidyl methacrylate-co-trimethylolpropane trimethacrylate) Materials with Fine Controlled Porous Properties:?Preparation of Monoliths Using Photoinitiated Polymerization
={Viklund, et al.
Chemistry of Materials, 9, 463-471 (1997)
Preparation and characterization of a novel superabsorbent of konjac glucomannan-poly (acrylic acid) with trimethylolpropane trimethacrylate cross-linker.
Chen J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(48), 38417-38423 (2015)
Processing of pHEMA/TiO2 based nanocomposites used as an excellent dental materials
Md. Alamgir, et al.
Materials Today: Proceedings (2022)
Andoni Rodriguez-Abetxuko et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 830-830 (2020-08-28)
The number of methodologies for the immobilization of enzymes using polymeric supports is continuously growing due to the developments in the fields of biotechnology, polymer chemistry, and nanotechnology in the last years. Despite being excellent catalysts, enzymes are very sensitive
Ash M nd Ash I
Handbook of Fillers, Extenders, and Diluents null
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf