Merck
B10358
Sigma-Aldrich
p-ベンゾキノン
greener alternative
reagent grade, ≥98%
別名:
キノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,860
100 G
¥8,270
500 G
¥12,800
1 KG
¥24,800
¥2,860
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,860
100 G
¥8,270
500 G
¥12,800
1 KG
¥24,800
About This Item
化学式:
C6H4(=O)2
CAS番号:
分子量:
108.09
Beilstein:
773967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥2,860
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
reagent grade
蒸気密度
3.73 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
powder or crystals
自己発火温度
815 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
113-115 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
官能基
ketone
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI Key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
詳細
p-ベンゾキノン(PBQ)は、環状共役ジケトンです。高解像度光電子スペクトルが報告されています。[1]PBQの可視および近紫外スペクトラムが記録され、分析されています。[2]架橋助剤として添加すると、過酸化物の熱分解によって開始されるポリプロピレンの架橋速度が高まることが報告されています。[3]喫煙者の血中ヘモグロビン(Hb)に及ぼす影響が、免疫ブロットおよび質量スペクトル分析に基づいて研究されています。[4]
フリーラジカル阻害剤
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細な情報については、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
p-ベンゾキノンを使用して、ネニチェスク反応によるβ-アミノクロトン酸のアニリドとの反応でベンゾフラノン誘導体を生成することができます。[5]
Diels-Alder環化付加反応においてナフトキノン類[6]および1,4-フェナントレンジオン類を形成する求ジエン体です。[7]
ワッカー酸化とそれに続く得られたイミンの移動水素化による末端オレフィンからのより環境にやさしいアミン合成の第一段階で使用される酸化剤。
形式的な末端オレフィンの逆マルコフニコフ型ヒドロアミノ化
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B10358-VAR:
B10358-BULK:
B10358-1KG:4548173947402
B10358-500G:4548173947419
B10358-5G:4548173947426
B10358-100G:4548173947396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electronic States and Spectra of p-Benzoquinone.
Trommsdorff HP.
J. Chem. Phys. , 56(11), 5358-5372 (1972)
Interaction of p-benzoquinone with hemoglobin in smoker's blood causes alteration of structure and loss of oxygen binding capacity.
Ghosh A, et al.
Toxicology Reports, 3, 295-305 (2016)
Condensation of p-Benzoquinone with Anilides of β-Aminocrotonic Acid.
Panisheva EK, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 39(8), 1013-1017 (2003)
On the photoelectron spectrum of p-benzoquinone.
Stanton JF, et al.
J. Chem. Phys. , 115(1), 1-4 (2001)
Peroxide-initiated crosslinking of polypropylene in the presence of p-benzoquinone.
Chodak I and Lazar M.
Journal of Applied Polymer Science, 32(6), 5431-5437 (1986)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf