アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
不純物
<1000 ppm H2O
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900772-25G:4548173358536
900772-VAR:
900772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
固体Li電池:固体電解質、イオン伝導、構造、電気化学過程のレビュー
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
イオン液体電解質は二次電池の進歩のために探求され、将来のIL開発が議論される。