Merck
901662
Sigma-Aldrich
3D Printing Graphite Ink
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
Graphite Content: 30-40 wt%
Solid content: 20-35%
形状
viscous liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
black
粘度
20-60 Pa.s(25 °C)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". 3D printable inks help to design and print more complex designs with minimum waste and it is environmentally friendly. Click here for more information.
アプリケーション
  • Direct syringe extrusion into solid fibres or structures-can be extruded by hand or by machine, from any standard syringe.
  • Dip-coating.
  • Spin-coating.
  • Casting.
  • Fusing-separately produced solid 3D printing graphene objects can be joined via application of additional ink at points of contact.
This product can be used in material extrusion 3D printing technique.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F
引火点(℃)
67 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901662-5ML:
901662-VAR:
901662-25ML:
901662-5ML-PW:
901662-25ML-PW:
901662-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.