形状
dispersion (in NMP)
組成
Graphene, 1 wt. %
NMP, 99 wt. %
濃度
10 mg/mL
シート抵抗
<103 Ω/sq (graphene)
厚さ
1-10 nm , graphene
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
グラフェン表面には界面活性剤または安定化剤は全く存在しません。
アプリケーション
- グラフェンベースの混合物
- センサー
- バイオ医薬品
- ナノデバイス
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
803839-5ML:4548174001226
803839-BULK:
803839-VAR:
803839-5ML-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
金属酸化物ナノ結晶で修飾したグラフェンや貴金属(Pt)およびPt系合金で修飾したグラフェンの製造、構造、および性能について紹介します。
3次元(3D)印刷用グラフェンインクが開発され、電子機器、センサー、バイオエレクトロニクスなどの分野において、グラフェンを基盤としたデバイスおよび応用の開発や設計が可能となっています。
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.