安全性情報
805556
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
In water, flexo/gravure/screen printable
別名:
導電性インク
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥59,100
¥59,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥59,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
分子量:
12.01
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥59,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Graphene ink in water, flexo/gravure/screen printable
品質水準
フォーム
liquid
濃度
7 wt. % solids in water
シート抵抗
10 Ω/sq, 25μm thickness
粒径
500-1500 nm (exfoliated graphene flakes)
粘度
140 cP (1000s-1)
570 cP (100s-1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Formulated for screen printing:
  • Typical substates: glass, paper.
  • Drying Condition: 100°C for 10min.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
805556-BULK:
805556-10ML:
805556-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Edward P Randviir et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(10), 4598-4611 (2014-01-25)
We report the fabrication, characterisation (SEM, Raman spectroscopy, XPS and ATR) and electrochemical implementation of novel screen-printed graphene electrodes. Electrochemical characterisation of the fabricated graphene electrodes is undertaken using an array of electroactive redox probes and biologically relevant analytes, namely:
Panagiotis G Karagiannidis et al.
ACS nano, 11(3), 2742-2755 (2017-01-20)
We report the exfoliation of graphite in aqueous solutions under high shear rate [∼ 10
Electrifying inks with 2D materials.
Felice Torrisi et al.
Nature nanotechnology, 9(10), 738-739 (2014-10-07)
Ethan B Secor et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(4), 620-626 (2015-08-12)
Carbon and post-carbon nanomaterials present desirable electrical, optical, chemical, and mechanical attributes for printed electronics, offering low-cost, large-area functionality on flexible substrates. In this Perspective, recent developments in carbon nanomaterial inks are highlighted. Monodisperse semiconducting single-walled carbon nanotubes compatible with
資料
3次元(3D)印刷用グラフェンインクが開発され、電子機器、センサー、バイオエレクトロニクスなどの分野において、グラフェンを基盤としたデバイスおよび応用の開発や設計が可能となっています。
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
すべて表示