Merck
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
別名:
GK00NK10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiCxHyOz
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
product name
Graphene, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
形状
solid
メーカー/製品名
Goodfellow 623-044-76
W
100 g
粘度
5.5 Pa.s