Merck
900321
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 35:65, viscosity 1.5 dL/g 
別名:
PLLA-PCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,900
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,900
About This Item
化学式:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
chips or granules
品質水準
原料比
lactide:caprolactone 35:65
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粘度
1.5 dL/g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.