Merck
900293
Sigma-Aldrich
ポリ(トリメチレンカーボネイト)
viscosity 1.75 dL/g 
別名:
ポリ(TMC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥69,200
¥69,200
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥69,200
About This Item
化学式:
CH3(C4H12O3)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥69,200
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
chips or granules
品質水準
粘度
1.75 dL/g
保管温度
−20°C
アプリケーション
  • 腱再生のための光架橋性ポリ(トリメチレンカーボネート)/ポリカプロラクトンナノファイバー足場の製造。: この研究では、腱再生のためのポリ(トリメチレンカーボネート)(PTMC)とポリカプロラクトンを使用した光架橋性ナノファイバー足場の開発を調査し、PTMC の生物医学的用途における可能性を実証しています(Li et al., 2020)。
  • 神経再生のためのポリ(トリメチレンカーボネート)/還元グラフェン酸化物-グラフト-ポリ(トリメチレンカーボネート)複合足場の製造。: この記事では、神経再生のための PTMC と還元グラフェン酸化物から作られた複合足場を調査し、生体適合性および生分解性材料の大きな進歩を実証しています(Guo et al., 2019)。
  • 尿道再生のためのポリ(l-ラクチド-co-ɛ-カプロラクトン)とポリ(トリメチレンカーボネート)膜の比較: in vitro および in vivo 研究。: この研究では、尿道再生のための PTMC とポリ(l-ラクチド-co-ɛ-カプロラクトン)膜を比較し、吸収性医療機器における PTMC の生体適合性と有効性に関する洞察を提供します(Sartoneva et al., 2018)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900293-BULK:
900293-5G:
900293-5G-PW:
900293-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sai Cheng et al.
Current gene therapy, 19(6), 395-403 (2020-02-20)
In order to generate induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) more efficiently, it is crucial to identify somatic cells that are easily accessible and possibly require fewer factors for conversion into iPSCs. Human epidermal melanocytes were transduced with lentiviral vectors carrying
Junxiong Qiu et al.
Biomaterials science, 8(11), 3147-3163 (2020-05-05)
Aseptic loosening (AL) caused by wear particles released from implant surfaces is one of the main causes for the failure of artificial joints, which is initiated by macrophage inflammatory responses. Emerging evidence suggests that the member of a broad-complex, tramtrack
Maya Abdallah et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(36), 32623-32632 (2019-08-20)
Chronic kidney disease is characterized by a gradual decline in renal function that progresses toward end-stage renal disease. Podocytes are highly specialized glomerular epithelial cells which form with the glomerular basement membrane (GBM) and capillary endothelium the glomerular filtration barrier.