Merck
457647
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 86 mol %
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥45,800
¥45,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥45,800
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥45,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
原料比
lactide:caprolactone 85:15
組成
DL-lactide, 86 mol %
固有粘度
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
転移温度
Tg 16 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C3H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8;1-2(4)3(5)6/h6H,1-4H2,(H,7,8);2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Poly(DL-lactide-co-caprolactone) (PLA-PCL) is a biodegradable block copolymer[1] that may be used as monofilament sutures[2] and nanoparticle-based drug delivery systems.[1]
特徴および利点
Biocompatible, biodegradable polymer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
457647-5G:
457647-1G:
457647-VAR:
457647-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymeric scaffolds in tissue engineering application: a review.
Dhandayuthapani B, et al.
International Journal of Polymer Science (2011)
Novel docetaxel-loaded nanoparticles based on poly (lactide-co-caprolactone) and poly (lactide-co-glycolide-co-caprolactone) for prostate cancer treatment: formulation, characterization, and cytotoxicity studies.
Sanna V, et al.
Nanoscale Research Letters, 6(1), 260-260 (2011)
資料
非細胞性バイオプリンティングと細胞性バイオプリンティングの2種類の方法について、構造体に適した材料や製作方法を簡単に紹介します。
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.