Merck
900300
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 60:40, viscosity 1.5 dL/g 
別名:
PLLA-PCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,500
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,500
About This Item
化学式:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
chips or granules
品質水準
原料比
lactide:caprolactone 60:40
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粘度
1.5 dL/g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900300-5G:
900300-VAR:
900300-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Poulos et al.
Advances in experimental medicine and biology, 318, 331-340 (1992-01-01)
Fatty acids with from 24 to 28 carbon atoms (very long-chain fatty acids, VLCFA) are present in small amounts in all mammalian tissues. Even longer chain fatty acids with from 30 to 38 carbon atoms (ultra-long-chain fatty acids, ULCFA) are