品質水準
原料比
lactide:caprolactone:glycolide 70:20:10
分子量
average Mn ~50,000 by GPC
組成
L-lactide, 70%
転移温度
Tg ~28 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
568562-5G:
568562-BULK:
568562-1G:
568562-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
非細胞性バイオプリンティングと細胞性バイオプリンティングの2種類の方法について、構造体に適した材料や製作方法を簡単に紹介します。
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.