900191
別名:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle pneumatic aerosol® Jet ink, xcm-nsPA-RS1
1 of 10
Sigma-Aldrich
908460
Silver nano ink, aerosol jet printable
796042
銀ナノ粒子インク
798738
901971
SunTronic® silver nanoparticle ink for inkjet printing
326534
金
923567
Nano Silver inkjet ink
901083
インクジェット印刷用銀ナノ粒子インク
265810
Y906581
シリンダー
901090
スクリーン印刷用銀ナノ粒子インク
Conductivity: ≥1 x 105 Scm-1surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
dispersion
10-13 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
Ag: 63-67 wt. % (by ash)
2-8°C
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK 3
第一種指定化学物質
第4類:引火性液体 第二石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
900191-10G: 900191-BULK: 900191-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
736465
銀、分散液
901879
SunTronic® conductive silver ink for screen printing