安全性情報
901090
Sigma-Aldrich
スクリーン印刷用銀ナノ粒子インク
low curing temperature
別名:
SmartInk S-CS21303導電性インク, 導電性インク, 銀インク
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥42,600
¥42,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥42,600
About This Item
化学式:
Ag
UNSPSCコード:
12141740
NACRES:
NA.23
¥42,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
viscous liquid (paste)
粘度
4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1)
6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1)
キャパシティ
55±5 % loading (Nanoparticles loading)
保管温度
2-8°C
詳細
プリンテッド・エレクトロニクス市場向けに開発された導電性インク、SmartInk S-CS21303は高導電性、高精細、低温焼成を必要とする用途に特に適しています。銀ナノ粒子を用いたこのインクはフレキシブル基板上の配線作成に最適で、IoTアプリケーション用アンテナ(HF、UHF)製造にも適しています。
このインクは低温焼成を必要とする用途に向けて開発されました。
製品の特徴:
  • きわめて高い導電性
  • 低温焼成でフレキシブル基板への印刷が可能
  • CMR インクが不要
  • 曲げても導電性が変化しない
  • 光照射、赤外線照射、低真空オーブン、加熱焼成などさまざまな焼成処理に対応
  • 各種フレキシブル基板(PET、Kapton、®など)に良好に付着。
その他情報
抵抗:25 μmあたり1 mΩ/sq以下(PET上に印刷したスクリーン、200℃/5分で焼成)
25 μmあたり3 mΩ/sq以下(PET上に印刷したスクリーン、120℃/5分で焼成)
25 μmあたり4 mΩ/sq以下(PET上に印刷したスクリーン、80 °C/5分で焼成)
25 μmあたり5 mΩ/sq以下(PET上に印刷したスクリーン、60 °C/5分で焼成)
調製ノート
一般的な処理ガイドライン:
  • 導電性インクSmartInk S-CS21303は、使用前に必ず撹拌してください。
  • 溶剤で薄める必要はありません。そのまま使用できます。
法的情報
GenesInkの製品
Kapton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901090-VAR:
901090-25G:
901090-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)