アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
foil
抵抗性
2.05 μΩ-cm, 0°C
厚さ
0.1 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
数量
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
265810-4.8G:
265810-1.2G:
265810-BULK:
265810-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
コンビナトリアル材料科学は予測できない新規材料を探索するための強力な手法であり、研究開発にかかる時間やコストを大幅に削減できる可能性があります。
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.