安全性情報
796042
Sigma-Aldrich
銀ナノ粒子インク
50 wt. %, dispersion in tripropylene glycol mono methyl ether
別名:
Agインク, 導電性インク, 銀インク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
liquid
濃度
50 wt. %
抵抗性
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200°C; 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240°C; 4h)
粒径
115 nm (d90)
70 nm (d50)
表面張力
24 dyn/cm
粘度
24 cP
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
銀は良好な導体であり、耐酸化性です。これは、印刷された導体および印刷可能なインク(銀ナノ粒子に基づく)に使用されます。Nanosilver(ナノシルバー)は、空気および水の浄化用フィルター、繊維、および創傷治療用の抗菌材料として使用されます。Nanosilverの他のより大きな用途には、太陽電池、薄膜エレクトロニクス、センサーおよび触媒の金属被覆などがあります。
アプリケーション
  • 本インクは、インクジェットシステムやエアロゾルシステムなどのデジタル印刷に適しています。
  • 光電池
  • プリンテッドエレクトロニクス:FPD;RFID;PCB
  • 装飾
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
796042-VAR:
796042-20G:4548173983097
796042-BULK:
796042-5G:4548173983103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Bang JH, et al.
Material Matters, 7(2) null
資料
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
ナノ粒子インクから堆積させた酸化亜鉛(ZnO)の正孔ブロック層を利用した有機フォトダイオードの作製について解説しました。
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.