Merck
900021
Sigma-Aldrich
TBAF(pin)2
別名:
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride, compd. with 2,3-dimethyl-2,3-butanediol (1:2:2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H64FNO4
CAS番号:
分子量:
497.81
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
mp
162-167 °C (d)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
OC(C)(C)C(C)(C)O.OC(C)(C)C(C)(C)O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/C16H36N.2C6H14O2.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5(2,7)6(3,4)8;/h5-16H2,1-4H3;2*7-8H,1-4H3;1H/q+1;;;/p-1
InChI Key
CVEUWEZBMVLEKR-UHFFFAOYSA-M
詳細
TBAF(pin)2 is a fluoride–alcohol complex with coordination number four. It can be obtained by reacting pinacol (pin) with tetrabutylammonium fluoride trihydrate (TBAF(H2O)3). The geometric structure and bonding of TBAF(pin)2 have been studied.[1]
アプリケーション
Nucleophilic fluorinating reagent is a more convenient crystalline solid for handling and storage compared to tetrabutylammonium fluoride hydrate (Aldrich 241512). As reported by Engle and Gouverneur, these solids display comparable reactivity on similar substrates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900021-VAR:
900021-BULK:
900021-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Coordination diversity in hydrogen-bonded homoleptic fluoride?alcohol complexes modulates reactivity.
Engle KM, et al.
Chemical Science, 6(9), 5293-5302 (2015)