Merck
392766
Sigma-Aldrich
AD-mix-β
別名:
ADミックスベータ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
SMILES記法
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
InChI
1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30-,31-,32-,43+,44+,45-,46-/m0/s1
InChI Key
YUCBLVFHJWOYDN-HVLQGHBFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
不斉配位子(DHQD)2PHALを含みます。
AD-mix-βは、2-ヒドロキシ-5-メチル-3-ヘキサノンのエナンチオ選択的合成に使用される酸化剤です。
アプリケーション
シャープレス不斉ジヒドロキシル化の試薬。
E,E)-または(E,Z)-1,3-ジエノエートのシャープレス不斉ジヒドロキシル化に使用される触媒。β,γ-不飽和エステルからβ-ヒドロキシ-γ-ラクトンを調製する際にも使用されます。
構成
混合物は、
(DHQD)2PHAL(製品番号392731)を0.0016モル含みます。
炭酸カリウム、粉末、0.4988モル
フェリシアン化カリウム、0.4988モル
オスミウム酸カリウム二水和物、0.0007モル
法的情報
Rhodia Pharma Solutions社からライセンスを受けて販売しています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
392766-BULK:
392766-250G:4548174010266
392766-10G:4548173939636
392766-VAR:
392766-50G:4548173939643
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of nonracemic 3-deoxyschweinfurthin B
Neighbors, Jeffrey D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70, 925-931 (2005)
(4R)-4-[(1R)-1, 2-Dihydroxyethyl]-1-[(1R)-1-phenylethyl] pyrrolidin-2-one.
Blaser A and Boyd PDW.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(9), o1851-o1851 (2008)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2768-2768 (1992)
First asymmetric synthesis of CJ-14877 and its enantiomer and their interleukin-1? inhibitory activities.
Aoyagi Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(7), 1876-1878 (2009)
European Journal of Organic Chemistry, 2669-2669 (2006)
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.