アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
183-185 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
205605-1G:
205605-BULK:
205605-50G:
205605-5G:
205605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)