Merck
84739
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide triethylamine complex
technical, ≥95% sulfur basis
別名:
NSC 68185, NSC 8168
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥17,900
50 G
¥59,900
¥17,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥17,900
50 G
¥59,900
About This Item
化学式:
(CH3CH2)3N · SO3
CAS番号:
分子量:
181.25
Beilstein:
3993165
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥95% sulfur basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
~85 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
InChI Key
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤または試薬です。
  • 抗凝血性で抗血小板作用性の過硫酸化グリコシド類またはオリゴポリ硫酸化部分を含むフラボノイド
  • 抗がん薬として用いるナルシクラシン誘導体
  • 結腸特異的プロドラッグとして用いる硫酸抱合型メチルプレドニゾロン
  • 二糖類のグリコシル化によるヘパラナーゼの四糖類基質
  • ヘパリン-タンパク質相互作用の分析に用いるヘパリンオリゴ糖マイクロアレイの合成
  • 結腸特異的プロドラッグとして用いるデキサメタゾン21-硫酸ナトリウム
その他情報
Reagent used for the sulfation of alcohols and other compounds[1][2]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
84739-10G:
84739-BULK:
84739-VAR:
84739-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of hexadimethrine bromide on the conversion of 4-14C-progesterone into aldosterone and corticosterone by rat adrenals.
A G Fazekas et al.
Steroids, 9(5), 499-506 (1967-05-01)
Deepika Vaidyanathan et al.
Glycobiology, 30(11), 847-858 (2020-04-19)
The chemoenzymatic synthesis of heparin, through a multienzyme process, represents a critical challenge in providing a safe and effective substitute for this animal-sourced anticoagulant drug. D-glucuronyl C5-epimerase (C5-epi) is an enzyme acting on a heparin precursor, N-sulfoheparosan, catalyzing the reversible
Marta Correia-da-Silva et al.
Journal of molecular endocrinology, 61(2), M27-M39 (2018-03-29)
Resveratrol (RSV) is a polyphenolic compound with antioxidant, anti-inflammatory and anti-aging properties partly associated with sirtuin 1 (SIRT1)-activation in the skin. However, poor water solubility may limit RSV efficacy. This work aimed to clarify the interest of a new synthetic
Tarek M Bedair et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 174-184 (2019-05-28)
Drug-eluting stents (DESs) have been used for the treatment of cardiovascular diseases including stenosis. However, in-stent restenosis, thrombosis, and delayed re-endothelialization represent challenges for their clinical applications. Here, we demonstrate a novel work to overcome these limitations through surface modification
Cátia Vilas-Boas et al.
Marine drugs, 18(10) (2020-10-01)
Marine biofouling represents a global economic and ecological challenge and few eco-friendly antifouling agents are available. The aim of this work was to establish the proof of concept that a recently synthesized nature-inspired compound (gallic acid persulfate, GAP) can act