Merck
911992
Sigma-Aldrich
TBSAB
≥95%
別名:
Tributylsulfoammonium betaine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥23,800
¥23,800
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥23,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H27NO3S
CAS番号:
分子量:
265.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder or crystals
アッセイ:
≥95%
¥23,800
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
94-99 °C
官能基
amine
SMILES記法
[S](=O)(=O)([N+](CCCC)(CCCC)CCCC)[O-]
InChI
1S/C12H27NO3S/c1-4-7-10-13(11-8-5-2,12-9-6-3)17(14,15)16/h4-12H2,1-3H3
関連するカテゴリー
アプリケーション
TBSAB is a sulfation reagent that efficiently converts alcohols to organosulfates under mild conditions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
911992-VAR:
911992-500MG:
911992-2G:
911992-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel M Gill et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 55(30), 4319-4322 (2019-03-19)
The study of organosulfates is a burgeoning area in biology, yet there are significant challenges with their synthesis. We report the development of a tributylsulfoammonium betaine as a high yielding route to organosulfates. The optimised reaction conditions were interrogated with