Merck
84737
Sigma-Aldrich
三酸化硫黄ピリジン複合体
technical, ≥45% SO3 basis
別名:
NSC 75831, ピリジン三酸化硫黄錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO3S
CAS番号:
分子量:
159.16
Beilstein:
3704116
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
≥45% (SO3)
強熱残分
≤0.05%
mp
154-170 °C
SMILES記法
O=S(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
InChI Key
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 硫酸化剤
以下の用途に用いる反応剤です。
  • プレグナノロンのアジド類縁体の合成
  • モルフィン誘導体の硫酸エステル類
  • 硫酸末端配位子で覆った、抗HIV薬である金ナノ粒子
三酸化硫黄 ピリジン 複合体の主たる用途は硫酸化剤であり、 アルコールの硫酸化、スルホン化、脱酸素化、その他の、DMSOを用いる還元、酸化に使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
84737-BULK:
84737-100G:
84737-VAR:
84737-500G:
84737-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on Selectin Blocker. 1. Structure- Activity Relationships of Sialyl Lewis X Analogs.
Ohmoto H, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 39(6), 1339-1343 (1996)
G.A. Olah et al.
Synthesis, 59-59 (1979)
Synthesis, 984-984 (1979)
In vitro and in vivo selectin-blocking activities of sulfated lipids and sulfated sialyl compounds.
Mulligan MS, et al.
International Immunology, 10(5), 569-575 (1998)
Sulfated hyaluronan derivatives reduce the proliferation rate of primary rat calvarial osteoblasts.
Kunze R, et al.
Glycoconjugate Journal, 27(1), 151-158 (2010)