グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
不純物
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
InChI Key
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
810002-VAR:
810002-500G:
810002-BULK:
810002-25G:
資料
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
エネルギー貯蔵システムにおけるニッケルリッチ層状酸化物正極材料の課題と製造プロセスについて説明しています。
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
研究者らは、化石燃料の環境負荷を軽減するために、風力や太陽光などの再生可能なエネルギー源の開発を促しました。