Merck
F15145
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
99%
別名:
4,4′-Difluorodiphenyl sulfone, 4-Fluorophenyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥18,700
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥18,700
About This Item
化学式:
(FC6H4)2SO2
CAS番号:
分子量:
254.25
Beilstein:
1970911
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI Key
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F15145-BULK:
F15145-25G:
F15145-10G:
F15145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi-Fan Zhao et al.
Journal of colloid and interface science, 448, 380-388 (2015-03-11)
Here we describe the development of versatile antifouling polyethersulfone (PES) filtration membranes modified via surface grafting of zwitterionic polymers from a reactive amphiphilic copolymer additive. Amphiphilic polyethersulfone-block-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PES-b-PHEMA) was beforehand designed and used as the blending additive of PES