Merck
M81705
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホン
98%
別名:
メチルスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO2
CAS番号:
分子量:
94.13
Beilstein:
1737717
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES記法
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジメチルスルホン(DMSO2)は以下を実施することができます:
  • β-ケトスルホン合成のためのN-アシルベンゾトリアゾールとのアシル化。
  • ベンジルスルホン合成のためのパラジウム触媒根岸カップリング反応によるα-モノアリール化。
  • 触媒であるルテニウムピンサー錯体存在下でのアルコールのワンステップオレフィン化。
また、
DMSO2 は、アルミニウム電着のため広範囲の温度(110~150℃)で電解質として使用することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M81705-1KG:
M81705-5G:
M81705-100G:
M81705-VAR:
M81705-500G:
M81705-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Studies on the AlCl3/dimethylsulfone (DMSO2) electrolytes for the aluminum deposition processes.
Jiang T, et al.
Surface and Coatings Technology, 201(14), 6309-6317 (2007)
Direct catalytic olefination of alcohols with sulfones.
Srimani D, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(41), 11092-11095 (2014)
Efficient conversion of sulfones intoβ-keto sulfones by N-acylbenzotriazoles.
Katritzky AR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(4), 1443-1446 (2003)
Gaoqing Yuan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(60), 7513-7515 (2012-06-26)
With atmospheric oxygen as the oxidant, a novel copper(I)-catalyzed synthesis of aryl methyl sulfones from aryl halides and widely available DMSO is described. The procedure tolerates aryl halides with various functional groups (such as methoxy, acetyl, chloro, fluoro and nitro
Palladium-catalyzed Negishi a-arylation of alkylsulfones.
Zhou G, et al.
Tetrahedron Letters, 51(6), 939-941 (2010)