Merck
808156
Sigma-Aldrich
グラフェンインク, 3D印刷用
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
詳細
0.12-0.15 Ω-cm (as 3D-printed fibers, not ink, 200-400 μm diameter)
フォーム
viscous liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
1-15 nm (thick)
1-20 μm (length and width)
粘度
20-60 Pa.s
bp
39 °C
密度
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。3D印刷可能インクは、無駄を最小限に抑えて複雑なデザインを設計し印刷する上で役立ち、環境に優しいです。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
  • 固体繊維または構造物への直接シリンジ押し出し-任意の標準シリンジから手動または機械で押し出すことができます。
  • ディップコーティング。
  • スピンコーティング。
  • キャスティング。
  • 融合別に作成された固体3D印刷グラフェンオブジェクトは、接触点に追加のインクを塗布することで結合できます。
材料押出3D印刷技術に使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808156-5ML-PW:
808156-BULK:
808156-VAR:
808156-5ML:4548173350318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Three-Dimensional Printing of High-Content Graphene Scaffolds for Electronic and Biomedical Applications
Jakus A, et al.
ACS Nano, 9 (4), 4636-4648 (2015)
資料
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
3次元(3D)印刷用グラフェンインクが開発され、電子機器、センサー、バイオエレクトロニクスなどの分野において、グラフェンを基盤としたデバイスおよび応用の開発や設計が可能となっています。
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
すべて表示