Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
802298
Sigma-Aldrich
箱入りバックワルド-ハートウィグアミノ化
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.22
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
アプリケーション
この第2世代キットは、TPGS-750-Mでのバックワルド・ハートウィッグ反応を行うのに必要な試薬、触媒、溶媒、有機溶媒に代わるより環境に配慮したリプシュッツ研究グループによって開発されたサーファクタントを含んでいます。この技術により、一般的な金属触媒反応を、水性条件下で、溶媒の無駄を著しく省いて行うことができるようになりました。成分は、0.5mモルスケールの反応に適切な量に予め分注されています。詳細については、添付のプロトコルを参照してください。
詳細については、添付のプロトコルを参照してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bruce H Lipshutz et al.
The Journal of organic chemistry, 76(11), 4379-4391 (2011-05-10)
An environmentally benign surfactant (TPGS-750-M), a diester composed of racemic α-tocopherol, MPEG-750, and succinic acid, has been designed and readily prepared as an effective nanomicelle-forming species for general use in metal-catalyzed cross-coupling reactions in water. Several "name" reactions, including Heck
Bruce H Lipshutz et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(42), 10952-10958 (2013-09-14)
Transition-metal-catalyzed carbon-carbon and carbon-heteroatom bond formations are among the most heavily used types of reactions in both academic and industrial settings. As important as these are to the synthetic community, such cross-couplings come with a heavy price to our environment
関連コンテンツ
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.