安全性情報
802379
Sigma-Aldrich
Trifluoromethylation in a Box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
保管温度
2-8°C
品質水準
アプリケーション
This second-generation kit contains the reagents, catalyst, and solvent required to perform a trifluoromethylation reaction in TPGS-750-M, a surfactant developed by the Lipshutz group as a greener alternative to organic solvents. This technology allows common metal-catalyzed reactions to be run under aqueous conditions, considerably reducing solvent waste. The components are pre-weighed in the appropriate amounts for a 0.5mmol scale reaction.
Please refer to the attached Protocol for details.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bruce H Lipshutz et al.
The Journal of organic chemistry, 76(11), 4379-4391 (2011-05-10)
An environmentally benign surfactant (TPGS-750-M), a diester composed of racemic α-tocopherol, MPEG-750, and succinic acid, has been designed and readily prepared as an effective nanomicelle-forming species for general use in metal-catalyzed cross-coupling reactions in water. Several "name" reactions, including Heck
Bruce H Lipshutz et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(42), 10952-10958 (2013-09-14)
Transition-metal-catalyzed carbon-carbon and carbon-heteroatom bond formations are among the most heavily used types of reactions in both academic and industrial settings. As important as these are to the synthetic community, such cross-couplings come with a heavy price to our environment