品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2% w/w in H2O
屈折率
n20/D 1.336
密度
1.005 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C(CC)CCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(OC(CCC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)CCC4(C)C3CCC21C
InChI
1S/C58H104O16/c1-8-48(46(2)3)10-9-47(4)52-13-14-53-51-12-11-49-45-50(17-19-57(49,5)54(51)18-20-58(52,53)6)74-56(60)16-15-55(59)73-44-43-72-42-41-71-40-39-70-38-37-69-36-35-68-34-33-67-32-31-66-30-29-65-28-27-64-26-25-63-24-23-62-22-21-61-7/h11,46-48,50-54H,8-10,12-45H2,1-7H3
InChI Key
YTKPTELRRARCNX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
"Nok":A Phytosterol-Based Amphiphile Enabling Transition-Metal-Catalyzed Couplings in Water at Room Temperature
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
776033-1L:
776033-VAR:
776033-50ML:
776033-BULK:
776033-10ML:
776033-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
ミセル触媒によって、有機合成で広く使用されるいくつかの変換反応を水中で行うことが可能になりました。
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
関連コンテンツ
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.