Merck
798711
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP(O)
別名:
(R)-Xyl-SDP Oxide, [(1R)-7′-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobi[1H-inden]-7-yl]bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥29,500
¥29,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥29,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H50OP2
CAS番号:
分子量:
716.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
品質水準
フォーム
solid
官能基
phosphine oxide
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(C)=CC(P(C2=CC(C)=CC(C)=C2)(C3=CC=CC4=C3[C@]5(CCC6=C5C(P(C7=CC(C)=CC(C)=C7)C8=CC(C)=CC(C)=C8)=CC=C6)CC4)=O)=C1
InChI
1S/C49H50OP2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)51(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)52(50,43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3/t49-/m1/s1
InChI Key
ZAQVAUFRFBAVHF-ANFMRNGASA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chiral ligand introduced in collaboration with Prof. Steve Zhou and coworkers, has shown utility in asymmetric Heck reactions for both intra and intermolecular C-C bond formation with various triflates and halides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Listeria poses health risks, particularly for vulnerable populations. Prof. Zhou's group focuses on palladium catalysis in Singapore.