Merck
918989
Sigma-Aldrich
SummerPhos
≥95%
別名:
13-(2′,4′,6′-Triisopropyl-3-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphatrispiro[4.1.57.1.514.15]icosane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H57O3P
CAS番号:
分子量:
604.84
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
アプリケーション
SummerPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
918989-250MG:
918989-50MG:
918989-BULK:
918989-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reactions Promoted by Biaryl Phosphorinane Ligands.
Laffoon S D, et al.
ACS Catalysis, 9(12), 11691-11708 (2019)